Learn More
Acide acétique, sel de potassium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10209393
Acide acétique, sel de potassium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10209393
2,5kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10209393
Marque: Thermo Scientific Acros 418170025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
pH 6,5 à 9,0 (5 % de solution à 25°C)
Point de fusion 292,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15, 7726
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 694 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Quantité 2,5kg
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466466 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number418175000,418170025
Numéro de lotA0461941 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number418175000,418170025
Numéro de lotA0456989 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number418175000,418170025
Numéro de lotA0452519 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2023 Catalog Number418175000,418170025
Numéro de lotA0393064 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number418175000,418170025
Identifiant produit
  • Acetic acid, potassium salt
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Acide acétique, sel de potassium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >