Learn More
Acétate de potassium, ≥ 99,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Acetate |
Point de fusion | 292°C |
Forme physique | Solid |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | CH3COOK |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595449 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water, 98.2g/L at 20°C |
Poids de la formule | 98.14g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.0% |
Afficher plus |