Learn More
Ansell™ Gants lourds jaunes Neptune™ série 70-225
La construction en fibre aramide à 100 % offre une résistance aux coupures très élevée par rapport au poids. Repousse les liquides, évitant ainsi d’endommager les fibres et prolongeant la durée de vie des gants.
281.00€
Spécification
Matériau arrière | Neptune™ |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 254X, EN 407, ANSI |
Matériau de la manchette | Neptune™ |
Type de produit | Gants lourds |
Type de manchette de gant | Maille |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12636921
|
Ansell™
70225100 |
10 |
281.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12656921
|
Ansell™
70225080 |
8 |
281.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12646921
|
Ansell™
70225070 |
7 |
281.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Fabriqué en fibres courtes d’aramides Kevlar™ para-aramides haute technologie
- Le revêtement Neptune permet aux fibres des gants de repousser les liquides
- Sans coutures pour éviter les irritations cutanées
- Les fibres courtes offrent un confort supplémentaire
- Tricotés bouclettes pour une meilleure isolation thermique
- La trame épaisse offre une absorption élevée des chocs
- Ambidextres
- Lavables et réutilisables
Spécification
Neptune™ | |
Neptune™ | |
Maille | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Très haute résistance aux coupures |
Normes CATÉGORIE III EN 388 : 254X, EN 407, ANSI | |
Gants lourds | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
144 paires |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.