Learn More
Ansell™ Gants lourds jaunes Neptune™ série 70-225
La construction en fibre aramide à 100 % offre une résistance aux coupures très élevée par rapport au poids. Repousse les liquides, évitant ainsi d’endommager les fibres et prolongeant la durée de vie des gants.
Marque:  Ansell™ 70225100
194.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12636921
  • 281.00€ / 12 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 19-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En fibres courtes d’aramide Kevlar™ para-aramides haute technologie
  • Le revêtement Neptune permet aux fibres des gants de repousser les liquides
  • Sans coutures pour éviter les irritations cutanées
  • Les fibres courtes offrent un confort supplémentaire
  • Tricotés bouclettes pour une meilleure isolation thermique
  • La trame épaisse offre une absorption élevée des chocs
  • Ambidextres
  • Lavables et réutilisables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Neptune™
Neptune™
10
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
144 paires
Normes CATÉGORIE III EN 388 : 254X, EN 407, ANSI
Gants lourds
Maille
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Très haute résistance aux coupures