Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-acide carboxylique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific™
26.45€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37972-69-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.09 |
Numéro MDL | MFCD09064936 |
Clé InChI | GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid |
CID PubChem | 305970 |
Nom IUPAC | Acide 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylique |
SMILES | [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10661473
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB07063DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
26.45€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10304372
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB07063EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
119.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10326394
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB07063EB |
25 g | Flacon en verre ambré |
197.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
37972-69-3 | |
139.09 | |
GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M | |
305970 | |
[O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1 |
C5H3N2O3 | |
MFCD09064936 | |
6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid | |
Acide 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylique |
Spécification
6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate | |
97% | |
MFCD09064936 | |
GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M | |
Acide 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylique | |
305970 | |
97% |
37972-69-3 | |
C5H3N2O3 | |
6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid | |
[O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1 | |
139.09 | |
158.12 |
Safety and Handling
Avertissement