Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-acide carboxylique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10304372
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 37972-69-3
Formule moléculaire C5H3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 139.09
Numéro MDL MFCD09064936
Clé InChI GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
CID PubChem 305970
Nom IUPAC Acide 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 158.12
Pourcentage de pureté 97%