Learn More
6-Acide morpholinonicotinique, 95+ %, Thermo Scientific™
44.60€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS | 120800-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.217 |
Clé InChI | XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl |
CID PubChem | 2776460 |
Nom IUPAC | Acide 6-morpholine-4-ylpyridine-3-carboxylique |
SMILES | C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10161112
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17501CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
44.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732103
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17501DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
61.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10081404
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17501DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
197.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
120800-52-4 | |
208.217 | |
6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl | |
Acide 6-morpholine-4-ylpyridine-3-carboxylique |
C10H12N2O3 | |
XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N | |
2776460 | |
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O |
Spécification
6-Morpholinonicotinic acid | |
95% | |
6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl | |
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O | |
208.217 | |
208.22 |
120800-52-4 | |
C10H12N2O3 | |
XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 6-morpholine-4-ylpyridine-3-carboxylique | |
2776460 | |
95% |