Learn More
6-Acide morpholinonicotinique, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10081404
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 120800-52-4
Formule moléculaire C10H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.217
Clé InChI XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
CID PubChem 2776460
Nom IUPAC Acide 6-morpholine-4-ylpyridine-3-carboxylique
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Morpholinonicotinic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 95%