Learn More
6-hydroxycoumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6093-68-1 | C9H6O3 | 162.15 g/mol
25.90€ - 191.36€
Identifiants chimiques
CAS | 6093-68-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.15 |
Clé InChI | CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one |
CID PubChem | 99477 |
Nom IUPAC | 6-hydroxychromen-2-one |
SMILES | C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6093-68-1 | |
162.15 | |
6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one | |
6-hydroxychromen-2-one |
C9H6O3 | |
CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N | |
99477 | |
C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O |
Spécification
6-Hydroxycoumarin | |
249.0°C to 253.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
C9H6O3 | |
Solubility in water: insoluble. | |
C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O | |
162.15 | |
162.15 |
6093-68-1 | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one | |
CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N | |
6-hydroxychromen-2-one | |
99477 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 6-Hydroxycoumarin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.