Learn More
6-hydroxycoumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15510634 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6093-68-1 | C9H6O3 | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6093-68-1
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Clé InChI CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one
CID PubChem 99477
Nom IUPAC 6-hydroxychromen-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxycoumarin
Point de fusion 249.0°C to 253.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Hydroxycoumarin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.