Learn More
6-Chloro-2-fluoro-3-méthylphénol, + 97 %, Thermo Scientific™
40.89€ - 188.94€
Identifiants chimiques
CAS | 261762-91-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6ClFO |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.57 |
Numéro MDL | MFCD01631376 |
Clé InChI | HCZRPIVKIPIGDM-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2773684 |
Nom IUPAC | 6-chloro-2-fluoro-3-méthylphénol |
SMILES | CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1F |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
261762-91-8 | |
160.57 | |
HCZRPIVKIPIGDM-UHFFFAOYSA-N | |
6-chloro-2-fluoro-3-méthylphénol |
C7H6ClFO | |
MFCD01631376 | |
2773684 | |
CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1F |
Spécification
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol | |
46°C to 49°C | |
MFCD01631376 | |
6-chloro-2-fluoro-m-cresol, acmc-20alzj, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl phenol, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl-phenol, phenol,6-chloro-2-fluoro-3-methyl, phenol, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl | |
CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1F | |
160.57 | |
160.58 |
261762-91-8 | |
C7H6ClFO | |
UN3261 | |
HCZRPIVKIPIGDM-UHFFFAOYSA-N | |
6-chloro-2-fluoro-3-méthylphénol | |
2773684 | |
≥97% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H314-H318-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.