Learn More
6-Chloro-2-fluoro-3-méthylphénol, + 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11456326
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261762-91-8
Formule moléculaire C7H6ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 160.57
Numéro MDL MFCD01631376
Clé InChI HCZRPIVKIPIGDM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2773684
Nom IUPAC 6-chloro-2-fluoro-3-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
Point de fusion 46°C to 49°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Synonyme 6-chloro-2-fluoro-m-cresol, acmc-20alzj, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl phenol, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl-phenol, phenol,6-chloro-2-fluoro-3-methyl, phenol, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl
Poids de la formule 160.58
Pourcentage de pureté ≥97%