Learn More
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
36.00€ - 442.00€
Identifiants chimiques
CAS 399-76-8
Formule moléculaire C9H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.15
Numéro MDL MFCD00005612
Clé InChI WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
CID PubChem 1820
Nom IUPAC Acide 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11415153
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12794.03
1 g
36.00€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11425153
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12794.06
5 g
137.00€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11435153
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12794.14
25 g
442.00€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’5-acide fluoroindole-2-carboxylique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable à des températures et des pressions normales.
Spécification
Identifiants chimiques
399-76-8
179.15
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
1820
C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
C9H6FNO2
MFCD00005612
5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
Acide 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylique
Spécification
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
∼259°C (decomposition)
MFCD00005612
5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Acide 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylique
1820
≥98%
399-76-8
C9H6FNO2
153217
It is highly soluble in water.
C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
179.15
179.15
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-919-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid