Learn More
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425153
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’5-acide fluoroindole-2-carboxylique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable à des températures et des pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-76-8
Formule moléculaire C9H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.15
Numéro MDL MFCD00005612
Clé InChI WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
CID PubChem 1820
Nom IUPAC Acide 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Point de fusion ∼259°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 153217
Informations sur la solubilité It is highly soluble in water.
Poids de la formule 179.15
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid