Learn More
5-bromo-2-fluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 766-11-0 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
88.84€ - 322.61€
Identifiants chimiques
CAS | 766-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3BrFN |
Poids moléculaire (g/mol) | 175.988 |
Numéro MDL | MFCD01863742 |
Clé InChI | MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5 |
CID PubChem | 2783168 |
Nom IUPAC | 5-bromo-2-fluoropyridine |
SMILES | C1=CC(=NC=C1Br)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19537.06 |
5 g |
88.84€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19537.14 |
25 g |
322.61€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
766-11-0 | |
175.988 | |
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N | |
2783168 | |
C1=CC(=NC=C1Br)F |
C5H3BrFN | |
MFCD01863742 | |
2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5 | |
5-bromo-2-fluoropyridine |
Spécification
5-Bromo-2-fluoropyridine | |
1.72 | |
73°C (163°F) | |
C5H3BrFN | |
MFCD01863742 | |
1363171 | |
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-fluoropyridine | |
2783168 | |
98% |
766-11-0 | |
162°C to 164°C | |
Characteristic | |
1.5294 | |
UN2810 | |
2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5 | |
C1=CC(=NC=C1Br)F | |
175.988 | |
175.99 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H311-H227-H302-H332-H315-H319-H335
Toxic in contact with skin.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H332-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.