Learn More
5-bromo-2-fluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388916
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 766-11-0 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-11-0
Formule moléculaire C5H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 175.988
Numéro MDL MFCD01863742
Clé InChI MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5
CID PubChem 2783168
Nom IUPAC 5-bromo-2-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluoropyridine
Densité 1.72
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5294
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1363171
Poids de la formule 175.99
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.