Learn More
chlorure [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanesulfonyl, ≥95 %, Thermo Scientific™
18.15€ - 31.40€
Identifiants chimiques
CAS | 163295-75-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6ClF3O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 258.64 |
Numéro MDL | MFCD01631932 |
Clé InChI | KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene |
CID PubChem | 594332 |
Nom IUPAC | [4-(trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride |
SMILES | FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10576504
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07768CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
18.15€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10120493
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07768DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
31.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
163295-75-8 | |
258.64 | |
KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N | |
594332 | |
FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1 |
C8H6ClF3O2S | |
MFCD01631932 | |
4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene | |
[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride |
Spécification
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride | |
95.0 | |
C8H6ClF3O2S | |
4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene | |
FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1 | |
258.64 | |
258.65 |
163295-75-8 | |
95+% | |
MFCD01631932 | |
KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N | |
[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride | |
594332 | |
95% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.