Learn More
chlorure [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanesulfonyl, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10120493
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 163295-75-8
Formule moléculaire C8H6ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 258.64
Numéro MDL MFCD01631932
Clé InChI KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
CID PubChem 594332
Nom IUPAC Chlorure de [4-(trifluorométhyl)phényl]méthanesulfonyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 258.65
Pourcentage de pureté 95%