Learn More
Acide 4-chloro-2-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 762287-57-0 | C7H8BClO3 | 186.398 g/mol
76.40€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS | 762287-57-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8BClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.398 |
Numéro MDL | MFCD02684317 |
Clé InChI | NZRRMTBNTSBIFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-methoxyphenyl, acmc-209p2g, ksc495a8j, ablock ab-12-6332, 2-methoxy-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-methyloxy phenyl boronic acid |
CID PubChem | 3858606 |
Nom IUPAC | acide (4-chloro-2-méthoxyphényl)boronique |
SMILES | B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)OC)(O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
762287-57-0 | |
186.398 | |
NZRRMTBNTSBIFH-UHFFFAOYSA-N | |
3858606 | |
B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)OC)(O)O |
C7H8BClO3 | |
MFCD02684317 | |
4-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-methoxyphenyl, acmc-209p2g, ksc495a8j, ablock ab-12-6332, 2-methoxy-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-methyloxy phenyl boronic acid | |
acide (4-chloro-2-méthoxyphényl)boronique |
Spécification
4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid | |
128°C to 134°C | |
MFCD02684317 | |
NZRRMTBNTSBIFH-UHFFFAOYSA-N | |
acide (4-chloro-2-méthoxyphényl)boronique | |
3858606 | |
98% |
762287-57-0 | |
C7H8BClO3 | |
4-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-methoxyphenyl, acmc-209p2g, ksc495a8j, ablock ab-12-6332, 2-methoxy-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-methyloxy phenyl boronic acid | |
B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)OC)(O)O | |
186.398 | |
186.4 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante