Learn More
Acide 4-chloro-2-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439267
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 762287-57-0 | C7H8BClO3 | 186.398 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 762287-57-0
Formule moléculaire C7H8BClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.398
Numéro MDL MFCD02684317
Clé InChI NZRRMTBNTSBIFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-methoxyphenyl, acmc-209p2g, ksc495a8j, ablock ab-12-6332, 2-methoxy-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-methyloxy phenyl boronic acid
CID PubChem 3858606
Nom IUPAC acide (4-chloro-2-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 128°C to 134°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.4
Pourcentage de pureté 98%