Learn More
Chlorhydrate de 4-bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.19€ - 272.36€
Identifiants chimiques
CAS | 19524-06-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5BrClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.456 |
Numéro MDL | MFCD00012828 |
Clé InChI | MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl |
CID PubChem | 88100 |
Nom IUPAC | 4-bromopyridine ; chloridrate |
SMILES | C1=CN=CC=C1Br.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07052.03 |
1 g | N/A | ||||||
11327116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07052.06 |
5 g |
66.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07052.14 |
25 g |
272.36€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Bromopyridine hydrochloride is used as a useful synthetic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-bromopyridine de chlorhydrate est utilisé comme intermédiaire synthétique utile. Il est également utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol et l’eau.
Remarques
Conserver à -20°C. Hygroscopic. Les matières incompatibles sont l’humidité, les bases fortes, les agents oxydants forts. Maintenir à l’abri de l’humidité et de l’air.
Identifiants chimiques
19524-06-2 | |
194.456 | |
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N | |
88100 | |
C1=CN=CC=C1Br.Cl |
C5H5BrClN | |
MFCD00012828 | |
4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl | |
4-bromopyridine ; chloridrate |
Spécification
4-Bromopyridine hydrochloride | |
∽270°C (decomposition) | |
MFCD00012828 | |
Hygroscopic | |
Soluble in DMSO,Methanol and Water. | |
C1=CN=CC=C1Br.Cl | |
194.456 | |
194.46 |
19524-06-2 | |
C5H5BrClN | |
3621847 | |
4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl | |
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromopyridine ; chloridrate | |
88100 | |
99% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 243-128-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote