missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de 4-bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11317116
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

4-Bromopyridine hydrochloride is used as a useful synthetic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 4-bromopyridine de chlorhydrate est utilisé comme intermédiaire synthétique utile. Il est également utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.

Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol et l’eau.

Remarques
Conserver à -20°C. Hygroscopic. Les matières incompatibles sont l’humidité, les bases fortes, les agents oxydants forts. Maintenir à l’abri de l’humidité et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 19524-06-2
Formule moléculaire C5H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 194.456
Numéro MDL MFCD00012828
Clé InChI MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
CID PubChem 88100
Nom IUPAC 4-bromopyridine ; chloridrate
SMILES C1=CN=CC=C1Br.Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-Bromopyridine hydrochloride
Point de fusion ∽270°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3621847
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol and Water.
Poids de la formule 194.46
Pourcentage de pureté 99%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis