Learn More
Memmert™ Contrôleur d’O2 à interface de boucle de courant de 4 - 20 mA
Interface de boucle de courant de 4-20 mA pour l’option de contrôle de l’O2
244.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17109974
|
Memmert™
ICO150V1 |
ICO150 |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17140005
|
Memmert™
ICO240V1 |
ICO240 |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17170035
|
Memmert™
ICO50V1 |
ICO50 |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17179934
|
Memmert™
ICO105V1 |
ICO105 |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Nécessite l’option T6
- 0 à 25 % d’O2 = 4 à 20 mA
Spécification
Nécessite l’option T6 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.