Learn More
Memmert™ Contrôleur d’O2 à interface de boucle de courant de 4 - 20 mA
Interface de boucle de courant de 4-20 mA pour l’option de contrôle de l’O2
Marque:  Memmert™ ICO240V1
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17140005
  • 244.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 25-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Nécessite l’option T6
  • 0 à 25 % d’O2 = 4 à 20 mA
Spécification
Spécification
Nécessite l’option T6
ICO240