Learn More
3-méthyl-1-butanol, 98 %, pur, mélange d'isomères,Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
65.35€ - 1720.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00002934 |
Clé InChI | PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol |
CID PubChem | 31260 |
ChEBI | CHEBI:15837 |
Nom IUPAC | 3-méthylbutan-1-ol |
SMILES | CC(C)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10255270
|
Thermo Scientific Acros
126485000 |
500 mL | Flacon en verre |
65.35€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10113560
|
Thermo Scientific Acros
126480010 |
1 L | Flacon en verre |
84.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703701
|
Thermo Scientific Acros
126480025 |
2.5 L | Flacon en verre |
176.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10236923
|
Thermo Scientific Acros
126480250 |
25 L | Tambour métallique |
1720.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-51-3 | |
88.15 | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
31260 | |
3-méthylbutan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002934 | |
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
CHEBI:15837 | |
CC(C)CCO |
Spécification
3-Methyl-1-butanol | |
97.5 | |
-70.0°C | |
130.0°C | |
Authentique | |
C5H12O | |
1.4050 to 1.4070 | |
01, 392 | |
0.8 | |
Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,oils,,chloroform | |
CC(C)CCO | |
88.15 | |
CHEBI:15837 | |
88.15 | |
Pures |
123-51-3 | |
100.0 | |
0.8000g/mL | |
45°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHCH2CH2OH | |
MFCD00002934 | |
15, 5241 | |
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylbutan-1-ol | |
31260 | |
4.3 mPa.s (20°C) | |
98% | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-633-5
- 3-Methyl-1-butanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.