Learn More
3-méthyl-1-butanol, 98 %, pur, mélange d'isomères,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10113560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002934
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 130.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 1 L
Beilstein 01, 392
Merck Index 15, 5241
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,oils,,chloroform
Viscosité 4.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.