Learn More
3-Fluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.52€ - 344.00€
Identifiants chimiques
CAS | 372-47-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.092 |
Numéro MDL | MFCD00006374 |
Clé InChI | CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l |
CID PubChem | 67794 |
Nom IUPAC | 3-fluoropyridine |
SMILES | C1=CC(=CN=C1)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409203
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11693.03 |
1 g | N/A | ||||||
11419203
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11693.06 |
5 g |
81.55€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429203
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11693.14 |
25 g |
344.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
372-47-4 | |
97.092 | |
CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N | |
67794 | |
C1=CC(=CN=C1)F |
C5H4FN | |
MFCD00006374 | |
pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l | |
3-fluoropyridine |
Spécification
3-Fluoropyridine | |
106°C to 108°C | |
C5H4FN | |
UN1993 | |
pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l | |
C1=CC(=CN=C1)F | |
97.092 | |
97.09 |
372-47-4 | |
13°C (55°F) | |
MFCD00006374 | |
105702 | |
CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoropyridine | |
67794 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.