Learn More
3-Fluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409203
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-47-4
Formule moléculaire C5H4FN
Poids moléculaire (g/mol) 97.092
Numéro MDL MFCD00006374
Clé InChI CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l
CID PubChem 67794
Nom IUPAC 3-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=CN=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine
Point d’ébullition 106°C to 108°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 105702
Poids de la formule 97.09
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche