Learn More
3-Chloro-2-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
104.00€ - 344.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2613-22-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4ClFO |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.545 |
Numéro MDL | MFCD01631572 |
Clé InChI | PCHPYNHSMSAJEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-2-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-2-fluoro, acmc-20agxt, pubchem2855, 3-chloro-2-fluorophe, 2-fluoro-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02697, phenol,3-chloro-2-fluoro, ksc557c2h, 3-chloro-2-fluorophenol |
CID PubChem | 2773712 |
Nom IUPAC | 3-chloro-2-fluorophénol |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsLe 3-chloro-2-fluorophénol est utilisé dans la préparation de résines, de colorants, d’explosifs, de lubrifiants et de plastiques. Ils sont également dotés de propriétés antioxydantes et sont utilisés comme antioxydants dans de nombreuses formules telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, l’huile de transformateur électrique, les solvants et les réactions organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
2613-22-1 | |
146.545 | |
PCHPYNHSMSAJEU-UHFFFAOYSA-N | |
2773712 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)O |
C6H4ClFO | |
MFCD01631572 | |
3-chloro-2-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-2-fluoro, acmc-20agxt, pubchem2855, 3-chloro-2-fluorophe, 2-fluoro-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02697, phenol,3-chloro-2-fluoro, ksc557c2h, 3-chloro-2-fluorophenol | |
3-chloro-2-fluorophénol |
Spécification
3-Chloro-2-fluorophenol | |
34°C to 38°C | |
Phenol-like | |
MFCD01631572 | |
3-chloro-2-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-2-fluoro, acmc-20agxt, pubchem2855, 3-chloro-2-fluorophe, 2-fluoro-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02697, phenol,3-chloro-2-fluoro, ksc557c2h, 3-chloro-2-fluorophenol | |
PCHPYNHSMSAJEU-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-2-fluorophénol | |
2773712 | |
97% |
2613-22-1 | |
190°C | |
C6H4ClFO | |
UN3261 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)O | |
146.545 | |
146.55 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H314-H318-H302-H312
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.