Learn More
3-Chloro-2-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11362699
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-chloro-2-fluorophénol est utilisé dans la préparation de résines, de colorants, d’explosifs, de lubrifiants et de plastiques. Ils sont également dotés de propriétés antioxydantes et sont utilisés comme antioxydants dans de nombreuses formules telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, l’huile de transformateur électrique, les solvants et les réactions organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2613-22-1
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.545
Numéro MDL MFCD01631572
Clé InChI PCHPYNHSMSAJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-2-fluoro, acmc-20agxt, pubchem2855, 3-chloro-2-fluorophe, 2-fluoro-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02697, phenol,3-chloro-2-fluoro, ksc557c2h, 3-chloro-2-fluorophenol
CID PubChem 2773712
Nom IUPAC 3-chloro-2-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-fluorophenol
Point de fusion 34°C to 38°C
Point d’ébullition 190°C
Odeur Phenol-like
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 97%