Learn More
Acide 3,4-dichlorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5807-30-7 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
25.95€ - 245.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5807-30-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.034 |
Numéro MDL | MFCD00004333 |
Clé InChI | ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid |
CID PubChem | 79874 |
Nom IUPAC | Acide 2-(3,4-dichlorophényl)acétique |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15653.06 |
5 g |
25.95€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15653.14 |
25 g |
74.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15653.22 |
100 g |
245.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the parallel solid phase synthesis of tetra substituted diethylenetriamines via selective amide alkylation and exhaustive reduction of N-acylated dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé dans la synthèse en phase solide parallèle de diéthylènetriamines tétra-substituées par alkylation sélective de l’amide et réduction exhaustive des dipeptides N-acylés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
5807-30-7 | |
205.034 | |
ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N | |
79874 | |
C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl |
C8H6Cl2O2 | |
MFCD00004333 | |
3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid | |
Acide 2-(3,4-dichlorophényl)acétique |
Spécification
3,4-Dichlorophenylacetic acid | |
87°C to 92°C | |
C8H6Cl2O2 | |
1953781 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl | |
205.034 | |
205.04 |
5807-30-7 | |
Odorless | |
MFCD00004333 | |
3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid | |
ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(3,4-dichlorophényl)acétique | |
79874 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 227-368-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante