Learn More
Acide 3,4-dichlorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477567
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5807-30-7 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
It is used in the parallel solid phase synthesis of tetra substituted diethylenetriamines via selective amide alkylation and exhaustive reduction of N-acylated dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse en phase solide parallèle de diéthylènetriamines tétra-substituées par alkylation sélective de l’amide et réduction exhaustive des dipeptides N-acylés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5807-30-7
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
Numéro MDL MFCD00004333
Clé InChI ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid
CID PubChem 79874
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-dichlorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorophenylacetic acid
Point de fusion 87°C to 92°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1953781
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 98%