Learn More
Acide 2-méthyl-2h-indazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
64.40€ - 455.00€
Identifiants chimiques
CAS 34252-44-3
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.175
Clé InChI ABRISPFTOZIXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 2-methyl
CID PubChem 7060537
Nom IUPAC Acide 2-méthylindazole-3-carboxylique
SMILES CN1C(=C2C=CC=CC2=N1)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10601665
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC44401CB
250 mg
64.40€
250mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10309902
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC44401DA
1 g
195.00€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10492654
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC44401DE
5 g
455.00€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Spécification
Identifiants chimiques
34252-44-3
176.175
2-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 2-methyl
Acide 2-méthylindazole-3-carboxylique
C9H8N2O2
ABRISPFTOZIXMP-UHFFFAOYSA-N
7060537
CN1C(=C2C=CC=CC2=N1)C(=O)O
Spécification
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
97%
2-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 2-methyl
CN1C(=C2C=CC=CC2=N1)C(=O)O
176.175
176.17
34252-44-3
C9H8N2O2
ABRISPFTOZIXMP-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-méthylindazole-3-carboxylique
7060537
97%