Learn More
Acide 2-méthyl-2h-indazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10309902
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 34252-44-3
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.175
Clé InChI ABRISPFTOZIXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 2-methyl
CID PubChem 7060537
Nom IUPAC Acide 2-méthylindazole-3-carboxylique
SMILES CN1C(=C2C=CC=CC2=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%