Learn More
Acide 2-isopropoxybenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 138008-97-6 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
34.80€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 138008-97-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.01 |
Numéro MDL | MFCD03427050 |
Clé InChI | XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297 |
CID PubChem | 5084099 |
Nom IUPAC | Acide (2-propan-2-yloxyphényl)boronique |
SMILES | CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
138008-97-6 | |
180.01 | |
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N | |
5084099 | |
CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O |
C9H13BO3 | |
MFCD03427050 | |
2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297 | |
Acide (2-propan-2-yloxyphényl)boronique |
Spécification
2-Isopropoxybenzeneboronic acid | |
30°C to 35°C | |
199°C | |
C9H13BO3 | |
MFCD03427050 | |
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (2-propan-2-yloxyphényl)boronique | |
5084099 | |
95% |
138008-97-6 | |
1.075 | |
110°C (230°F) | |
1.509 | |
2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297 | |
CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O | |
180.01 | |
180.01 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante