Learn More
Acide 2-isopropoxybenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15409937
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 138008-97-6 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138008-97-6
Formule moléculaire C9H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 180.01
Numéro MDL MFCD03427050
Clé InChI XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
CID PubChem 5084099
Nom IUPAC Acide (2-propan-2-yloxyphényl)boronique
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 30°C to 35°C
Densité 1.075
Point d’ébullition 199°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.01
Pourcentage de pureté 95%