Learn More
2-Butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
54.20€ - 691.00€
Identifiants chimiques
CAS 764-01-2
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.091
Numéro MDL MFCD00002914
Clé InChI NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
CID PubChem 12991
Nom IUPAC but-2-yn-1-ol
SMILES CC#CCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11457677
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15709.06
5 g
54.20€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11467677
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15709.14
25 g
218.00€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11477677
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15709.22
100 g
691.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
2-Butyn-1-ol is used in the synthesis of homocoupling products. It is also used to inhibit corrosion of iron in acidic solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-butyn-1-ol est utilisé dans la synthèse de produits d’homocouplage. Il est également utilisé pour inhiber la corrosion du fer en solution acide.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les anhydrides acides et le cuivre.
Spécification
Identifiants chimiques
764-01-2
70.091
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
12991
CC#CCO
C4H6O
MFCD00002914
2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
but-2-yn-1-ol
Spécification
2-Butyn-1-ol
-2°C
142°C to 143°C
Characteristic
1.453
UN1987
2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
but-2-yn-1-ol
12991
98%
764-01-2
0.938
51°C (123°F)
C4H6O
MFCD00002914
1733676
Miscible with chloroform and methanol.
CC#CCO
70.091
70.09
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOLS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-113-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • 2-Butyn-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: But-2-yn-1-ol