Learn More
2-Butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467677
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
2-Butyn-1-ol is used in the synthesis of homocoupling products. It is also used to inhibit corrosion of iron in acidic solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-butyn-1-ol est utilisé dans la synthèse de produits d’homocouplage. Il est également utilisé pour inhiber la corrosion du fer en solution acide.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les anhydrides acides et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 764-01-2
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.091
Numéro MDL MFCD00002914
Clé InChI NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
CID PubChem 12991
Nom IUPAC but-2-yn-1-ol
SMILES CC#CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyn-1-ol
Point de fusion -2°C
Densité 0.938
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.453
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1733676
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%