Learn More
2-amino-6-fluorobenzothiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 348-40-3 | C7H5FN2S | 168.189 g/mol
22.55€ - 217.00€
Identifiants chimiques
CAS | 348-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5FN2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.189 |
Numéro MDL | MFCD00013336 |
Clé InChI | CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546 |
CID PubChem | 319954 |
Nom IUPAC | 6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11498307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18383.03 |
1 g |
22.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18383.06 |
5 g |
63.95€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11418317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18383.14 |
25 g |
217.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
348-40-3 | |
168.189 | |
CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N | |
319954 | |
C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N |
C7H5FN2S | |
MFCD00013336 | |
2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546 | |
6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine |
Spécification
2-Amino-6-fluorobenzothiazole | |
183°C to 185°C | |
MFCD00013336 | |
CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N | |
6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine | |
319954 | |
99% |
348-40-3 | |
C7H5FN2S | |
2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546 | |
C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N | |
168.189 | |
168.19 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante