Learn More
2-amino-6-fluorobenzothiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408317
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 348-40-3 | C7H5FN2S | 168.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348-40-3
Formule moléculaire C7H5FN2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.189
Numéro MDL MFCD00013336
Clé InChI CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
CID PubChem 319954
Nom IUPAC 6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Point de fusion 183°C to 185°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 99%