Learn More
2-amino-6-chlorobenzothiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95-24-9 | C7H5ClN2S | 184.641 g/mol
37.00€ - 114.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5ClN2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.641 |
Numéro MDL | MFCD00053557 |
Clé InChI | VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s |
CID PubChem | 7226 |
Nom IUPAC | 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27877.06 |
5 g |
37.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27877.14 |
25 g |
114.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-24-9 | |
184.641 | |
VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N | |
7226 | |
C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N |
C7H5ClN2S | |
MFCD00053557 | |
2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s | |
6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine |
Spécification
2-Amino-6-chlorobenzothiazole | |
199°C to 201°C | |
MFCD00053557 | |
VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N | |
6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine | |
7226 | |
99% |
95-24-9 | |
C7H5ClN2S | |
2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s | |
C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N | |
184.641 | |
184.64 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 202-402-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DL1575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante