Learn More
2-amino-6-chlorobenzothiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347499
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 95-24-9 | C7H5ClN2S | 184.641 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-24-9
Formule moléculaire C7H5ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 184.641
Numéro MDL MFCD00053557
Clé InChI VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
CID PubChem 7226
Nom IUPAC 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Point de fusion 199°C to 201°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 184.64
Pourcentage de pureté 99%