Learn More
2,5-4Acide dichloropyridine--carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
19.29€ - 54.90€
Identifiants chimiques
CAS | 88912-26-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl2NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.995 |
Numéro MDL | MFCD00466640 |
Clé InChI | GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5-dichloroisonicotinic acid, 2,5-dichloro-isonicotinic acid, 4-carboxy-2,5-dichloropyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem13559, acmc-209qxv, ksc447s3n, 2,5-dichloro isonicotinic acid, gfovttqvbdeypp-uhfffaoysa |
CID PubChem | 2736087 |
Nom IUPAC | Acide 2,5-dichloropyridine-4-carboxylique |
SMILES | C1=C(C(=CN=C1Cl)Cl)C(=O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
88912-26-9 | |
191.995 | |
GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N | |
2736087 | |
C1=C(C(=CN=C1Cl)Cl)C(=O)O |
C6H3Cl2NO2 | |
MFCD00466640 | |
2,5-dichloroisonicotinic acid, 2,5-dichloro-isonicotinic acid, 4-carboxy-2,5-dichloropyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem13559, acmc-209qxv, ksc447s3n, 2,5-dichloro isonicotinic acid, gfovttqvbdeypp-uhfffaoysa | |
Acide 2,5-dichloropyridine-4-carboxylique |
Spécification
2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid | |
235°C to 240°C | |
MFCD00466640 | |
GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,5-dichloropyridine-4-carboxylique | |
2736087 | |
95% |
88912-26-9 | |
C6H3Cl2NO2 | |
2,5-dichloroisonicotinic acid, 2,5-dichloro-isonicotinic acid, 4-carboxy-2,5-dichloropyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem13559, acmc-209qxv, ksc447s3n, 2,5-dichloro isonicotinic acid, gfovttqvbdeypp-uhfffaoysa | |
C1=C(C(=CN=C1Cl)Cl)C(=O)O | |
191.995 | |
192 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.