Learn More
2,5-4Acide dichloropyridine--carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15484598
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88912-26-9
Formule moléculaire C6H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.995
Numéro MDL MFCD00466640
Clé InChI GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloroisonicotinic acid, 2,5-dichloro-isonicotinic acid, 4-carboxy-2,5-dichloropyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem13559, acmc-209qxv, ksc447s3n, 2,5-dichloro isonicotinic acid, gfovttqvbdeypp-uhfffaoysa
CID PubChem 2736087
Nom IUPAC Acide 2,5-dichloropyridine-4-carboxylique
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
Point de fusion 235°C to 240°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 192
Pourcentage de pureté 95%