Learn More
2‘,4-Dichloro-5’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
24.70€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 704-10-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5Cl2FO |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.03 |
Numéro MDL | MFCD00077499 |
Clé InChI | FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene |
CID PubChem | 727250 |
Nom IUPAC | 1-(2,4-dichloro-5-fluorophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22153.06 |
5 g | N/A | ||||||
11469677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22153.14 |
25 g | N/A | ||||||
11479677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22153.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
704-10-9 | |
207.03 | |
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N | |
727250 | |
CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl |
C8H5Cl2FO | |
MFCD00077499 | |
2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene | |
1-(2,4-dichloro-5-fluorophényl)éthanone |
Spécification
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone | |
34°C to 36°C | |
134°C to 135°C (15 mmHg) | |
C8H5Cl2FO | |
MFCD00077499 | |
2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene | |
CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl | |
207.03 | |
207.03 |
704-10-9 | |
1.425 | |
>110°C (230°F) | |
1.546 | |
3090042 | |
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,4-dichloro-5-fluorophényl)éthanone | |
727250 | |
97% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.