Learn More
2‘,4-Dichloro-5’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11469677
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 704-10-9
Formule moléculaire C8H5Cl2FO
Poids moléculaire (g/mol) 207.03
Numéro MDL MFCD00077499
Clé InChI FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
CID PubChem 727250
Nom IUPAC 1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Point de fusion 34°C to 36°C
Densité 1.425
Point d’ébullition 134°C to 135°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 25 g
Beilstein 3090042
Poids de la formule 207.03
Pourcentage de pureté 97%