Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-décanole, 97 %
48.72€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS | 678-39-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H5F17O |
Poids moléculaire (g/mol) | 464.122 |
Numéro MDL | MFCD00039544 |
Clé InChI | JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro |
CID PubChem | 69619 |
ChEBI | CHEBI:63919 |
Nom IUPAC | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptacafluoro-décane-1-ol |
SMILES | C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsIl s’agit d’un produit chimique appliqué à la formation d’une barrière et d’un revêtement auto-curatif sur des matériaux en zinc métal. Il induit la mort cellulaire et la formation d’espèces d’oxygène oxydantes ou réactives dans les cellules de granules cérébelleuses. Il est utilisé pour fabriquer des surfactants et des produits polymériques avec une gamme d’applications commerciales (peut contenir de petites quantités de matières résiduelles non altérées). Les polymères sont principalement utilisés pour le revêtement de textiles, de papier et de tapis pour l’huile, la coloration et l’hydrophobie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
678-39-7 | |
464.122 | |
JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N | |
69619 | |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptacafluoro-décane-1-ol |
C10H5F17O | |
MFCD00039544 | |
1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro | |
CHEBI:63919 | |
C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
Spécification
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol | |
45°C to 50°C | |
C10H5F17O | |
2227487 | |
Soluble in chloroform and methanol. | |
C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F | |
464.122 | |
CHEBI:63919 | |
97% |
678-39-7 | |
112°C to 114°C (10 mmHg) | |
MFCD00039544 | |
1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro | |
JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N | |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptacafluoro-décane-1-ol | |
69619 | |
464.12 |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 211-648-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.