Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-décanole, 97 %
Code produit. 11409946
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’un produit chimique appliqué à la formation d’une barrière et d’un revêtement auto-curatif sur des matériaux en zinc métal. Il induit la mort cellulaire et la formation d’espèces d’oxygène oxydantes ou réactives dans les cellules de granules cérébelleuses. Il est utilisé pour fabriquer des surfactants et des produits polymériques avec une gamme d’applications commerciales (peut contenir de petites quantités de matières résiduelles non altérées). Les polymères sont principalement utilisés pour le revêtement de textiles, de papier et de tapis pour l’huile, la coloration et l’hydrophobie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 678-39-7
Formule moléculaire C10H5F17O
Poids moléculaire (g/mol) 464.122
Numéro MDL MFCD00039544
Clé InChI JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
CID PubChem 69619
ChEBI CHEBI:63919
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptacafluoro-décane-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol
Point de fusion 45°C to 50°C
Point d’ébullition 112°C to 114°C (10 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 2227487
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 464.12
Pourcentage de pureté 97%