Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe avec embout Luer série 1000
Idéal pour la distribution de volumes de 100 μl à 100 ml.
203.00€ - 213.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Calibre d’aiguille Jauge personnalisée
Type de produit Aiguille de seringue Gastight
Pression max. 200 psig (13,8 bars)
Température min. (métrique) 10°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10342692
Afficher les documents
Hamilton™
81414
2,5 ml
213.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10748174
Afficher les documents
Hamilton™
81314
1 ml
203.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11572515
Afficher les documents
Hamilton™
81514
5 ml
210.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Seringue de volume moyen étanche au gaz.
  • Embout Luer
  • Aiguille fixe
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Aiguille de seringue Gastight
10°C
Produits personnalisés
Jauge personnalisée
200 psig (13,8 bars)
1/boîte
Embout Luer, fixe