Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe avec embout Luer série 1000
Idéal pour la distribution de volumes de 100 μl à 100 ml.
Marque:  Hamilton™ 81314
175.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10748174
  • 203.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Seringue de volume moyen étanche au gaz.
  • Embout Luer
  • Aiguille fixe
Spécification
Spécification
Non autoclavable
4,61 mm
Aiguille de seringue Gastight
50°C
10°C
1 ml
Embout Luer, fixe
Jauge personnalisée
9,02 mm
200 psig (13,8 bars)
1001
1/boîte
Produits personnalisés